Learn More
4-Bromstyrol, 98 %, stab. mit 0.1 % 4-tert-butylcatechol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11443508
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11443508 5 g 5 Gramm
11459006 25 g 25 Gramm
11469006 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11443508 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17896.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2039-82-9 | C8H7Br | 183.05 g/mol
4-Bromostyrene is widely utilized in the synthesis of nitroolefins by alkene cross-metathesis. It plays an important role in the Heck reaction to the synthesis of poly(1,4-phenylenevinylene). It is employed in the structure activity relationships (SAR) study of the chemical and biochemical properties of the vinyl group of styrene. It is also used to investigate the photochemical growth of Br-terminated self-assembled monolayers. It is also involved in the synthesis of silsesquioxanes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Bromstyrol wird häufig bei der Synthese von Nitroolefinen durch Alken-Kreuz-Metathese verwendet. Es spielt eine wichtige Rolle bei der Heck-Reaktion auf die Synthese von Poly(1,4-phenylen-vinylen). Es wird bei der Untersuchung der Struktur-Wirkungs-Beziehung (SAR) der chemischen und biochemischen Eigenschaften der Styrol-Vinylgruppe eingesetzt. Es wird auch zur Untersuchung des photochemischen Wachstums von selbstorganisierenden Monolagen mit Br-Terminus verwendet. Es ist auch an der Synthese von Silsesquioxanen beteiligt.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethanol, Ether und Benzol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Säuren, Basen, Oxidationsmitteln und Halogenen. Von Zündquellen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2039-82-9
Summenformel C8H7Br
Molekulargewicht (g/mol) 183.05
MDL-Nummer MFCD00000110
InChI-Schlüssel WGGLDBIZIQMEGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromostyrene, 1-bromo-4-vinylbenzene, p-bromostyrene, benzene, 1-bromo-4-ethenyl, styrene, p-bromo, 1-4-bromophenyl ethylene, unii-tvk4s80xlu, p-bromo styrene, 1-bromo-4-vinyl-benzene, tvk4s80xlu
PubChem CID 16263
IUPAC-Name 1-Brom-4-Ethenylbenzol
SMILES BrC1=CC=C(C=C)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromostyrene
Namenshinweis stabilized with 0.1% 4-tert-butylcatechol
Schmelzpunkt 3°C to 6°C
Dichte 1.4
Siedepunkt 88°C to 89°C (16 mmHg)
Flammpunkt 75°C (167°F)
Brechungsindex 1.594
Menge 5 g
Beilstein 1634204
Löslichkeitsinformationen Miscible with ethanol,ether and benzene.
Formelmasse 183.05
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromostyrene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Bromostyrene