Learn More
4-Bromstyrol, 98 %, stab. mit 0.1 % 4-tert-butylcatechol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11459006
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11459006
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17896.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 2039-82-9 | C8H7Br | 183.05 g/mol
4-Bromostyrene is widely utilized in the synthesis of nitroolefins by alkene cross-metathesis. It plays an important role in the Heck reaction to the synthesis of poly(1,4-phenylenevinylene). It is employed in the structure activity relationships (SAR) study of the chemical and biochemical properties of the vinyl group of styrene. It is also used to investigate the photochemical growth of Br-terminated self-assembled monolayers. It is also involved in the synthesis of silsesquioxanes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Bromstyrol wird häufig bei der Synthese von Nitroolefinen durch Alken-Kreuz-Metathese verwendet. Es spielt eine wichtige Rolle bei der Heck-Reaktion auf die Synthese von Poly(1,4-phenylen-vinylen). Es wird bei der Untersuchung der Struktur-Wirkungs-Beziehung (SAR) der chemischen und biochemischen Eigenschaften der Styrol-Vinylgruppe eingesetzt. Es wird auch zur Untersuchung des photochemischen Wachstums von selbstorganisierenden Monolagen mit Br-Terminus verwendet. Es ist auch an der Synthese von Silsesquioxanen beteiligt.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethanol, Ether und Benzol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Säuren, Basen, Oxidationsmitteln und Halogenen. Von Zündquellen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2039-82-9
Summenformel C8H7Br
Molekulargewicht (g/mol) 183.05
MDL-Nummer MFCD00000110
InChI-Schlüssel WGGLDBIZIQMEGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromostyrene, 1-bromo-4-vinylbenzene, p-bromostyrene, benzene, 1-bromo-4-ethenyl, styrene, p-bromo, 1-4-bromophenyl ethylene, unii-tvk4s80xlu, p-bromo styrene, 1-bromo-4-vinyl-benzene, tvk4s80xlu
PubChem CID 16263
IUPAC-Name 1-Brom-4-Ethenylbenzol
SMILES BrC1=CC=C(C=C)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromostyrene
Namenshinweis stabilized with 0.1% 4-tert-butylcatechol
Schmelzpunkt 3°C to 6°C
Dichte 1.4
Siedepunkt 88°C to 89°C (16 mmHg)
Flammpunkt 75°C (167°F)
Brechungsindex 1.594
Menge 25 g
Beilstein 1634204
Löslichkeitsinformationen Miscible with ethanol,ether and benzene.
Formelmasse 183.05
Reinheit (%) 98%