Learn More
4-Bromthioanisol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10477570 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10477570 25 g Glasflasche 25 Gramm
10611453 5 g Glasflasche 5 Gramm
10357750 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10477570 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 188190250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 104-95-0 | C7H7BrS | 203.10 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104-95-0
Summenformel C7H7BrS
Molekulargewicht (g/mol) 203.10
MDL-Nummer MFCD00000102
InChI-Schlüssel YEUYZNNBXLMFCW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromothioanisole, 1-bromo-4-methylthio benzene, p-bromophenyl methyl sulfide, 4-bromophenyl methyl sulfide, benzene, 1-bromo-4-methylthio, 1-bromo-4-methylsulfanyl benzene, p-bromothioanisole, 4-bromo-thioanisole, methyl 4-bromophenylsulfide, p-bromo thioanisole
PubChem CID 66037
IUPAC-Name 1-brom-4-methylsulfanylbenzol
SMILES CSC1=CC=C(Br)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromothioanisole
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 35.0°C to 40.0°C
Farbe Weiß bis Beige
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel BrC6H4SCH3
Menge 25 g
Beilstein 06, 330
Formelmasse 203.1
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form kristalline Masse mit niedrigem Schmelzpunkt, Kristalle, kristallines Pulver oder Stückchen