Learn More
4-Bromtoluol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11482528
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11482528 500 g 500 Gramm
11324769 25 g 25 Gramm
11472528 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11482528 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15843.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 106-38-7 | C7H7Br | 171.04 g/mol
4-Bromotoluene was used in the synthesis of ketones by Cu/Pd-catalyzed decarboxylative cross-coupling reaction. 4-Bromotoluene undergoes Heck reaction with styrene in the presence of in situ generated palladium complexes of phosphine-functionalized N-heterocyclic carbene ligands.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Bromtoluol wurde bei der Synthese von Ketonen durch Cu/Pd-katalysierte decarboxylative Kreuzkupplung verwendet. 4-Bromtoluol durchläuft eine Heck-Reaktion mit Styrol in Gegenwart von in-situ erzeugten Palladiumkomplexen phosphinfunktionalisierter N-heterozyklischer Carbenliganden.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslich in Methanol.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106-38-7
Summenformel C7H7Br
Molekulargewicht (g/mol) 171.04
MDL-Nummer MFCD00000109
InChI-Schlüssel ZBTMRBYMKUEVEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromotoluene, p-bromotoluene, 4-methylbromobenzene, p-tolyl bromide, benzene, 1-bromo-4-methyl, toluene, p-bromo, p-methylphenyl bromide, p-methylbromobenzene, 1-methyl-4-bromobenzene, 4-bromo-1-methylbenzene
PubChem CID 7805
IUPAC-Name 1-Brom-4-Methylbenzol
SMILES CC1=CC=C(Br)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromotoluene
Schmelzpunkt 26°C to 29°C
Dichte 1.41
Siedepunkt 183°C to 184°C
Flammpunkt 85°C (185°F)
Menge 500 g
Beilstein 1903636
Merck Index 14,1439
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in methanol.
Formelmasse 171.04
Reinheit (%) 98%