missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Butoxybenzaldehyd, 99 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-3757131
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
5736-88-9
C11H14O2
178.23
MFCD00003389
XHWMNHADTZZHGI-UHFFFAOYSA-N
p-butoxybenzaldehyde, benzaldehyde, 4-butoxy, 4-n-butoxybenzaldehyde, benzaldehyde, p-butoxy, 4-butoxy-benzaldehyde, p-n-butoxybenzaldehyde, 4-n-butyloxybenzaldehyde, acmc-209lxn, p-n-butoxy benzaldehyde, 4-butoxybenzaldehyde
79813
4-Butoxybenzaldehyd
CCCCOC1=CC=C(C=C1)C=O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
5736-88-9
C11H14O2
178.23
MFCD00003389
XHWMNHADTZZHGI-UHFFFAOYSA-N
p-butoxybenzaldehyde, benzaldehyde, 4-butoxy, 4-n-butoxybenzaldehyde, benzaldehyde, p-butoxy, 4-butoxy-benzaldehyde, p-n-butoxybenzaldehyde, 4-n-butyloxybenzaldehyde, acmc-209lxn, p-n-butoxy benzaldehyde, 4-butoxybenzaldehyde
79813
4-Butoxybenzaldehyd
CCCCOC1=CC=C(C=C1)C=O
Chemischer Name oder Material 4-Butoxybenzaldehyde
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Rot bis Gelb
Siedepunkt 148°C to 149°C (10.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)3OC6H4CHO
Brechungsindex 1.5390 to 1.541
Menge 10 g
Beilstein 08, II, 67
Formelmasse 178.23
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'