Learn More
4-Butyl-2-Methylanilin, Tech., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10692833
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10692833 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
10477242 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10692833 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SB01607EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 72072-16-3
Summenformel C11H17N
Molekulargewicht (g/mol) 163.264
MDL-Nummer MFCD00190660
InChI-Schlüssel JTXOXRXZCAMPHL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 577772
IUPAC-Name 4-Butyl-2-methylanilin
SMILES CCCCC1=CC(=C(C=C1)N)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Butyl-2-methylaniline
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Synonym benzenamine,4-butyl-2-methyl, 2-methyl-4-butylaniline, 4-butyl-2-methyl-aniline, 4-n-butyl-2-methylaniline, 4-butyl-2-methylphenylamine, #, benzenamine, 4-butyl-2-methyl
Formelmasse 163.26
Reinheit (%) Tech.
Güte Technisch