Learn More
4-Carbamoyl-3-Fluorbenzolboronsäure-Pinacolester, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15449745
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15449745 250 mg 250 Milligramm
15439745 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15449745 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52332.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 957346-57-5
Summenformel C13H17BFNO3
Molekulargewicht (g/mol) 265.09
MDL-Nummer MFCD17215213
InChI-Schlüssel AUQWDALPXJFOBB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzamide, 4-carbamoyl-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-benzamide, 2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl benzamide
PubChem CID 59023064
IUPAC-Name 2-fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzamide
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(F)=C(C=C1)C(N)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Carbamoyl-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Menge 250 mg
Formelmasse 265.09
Reinheit (%) 96%