Learn More
(4-Carboxypentyl)triphenylphosphoniumbromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11449882
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11449882 500 g 500 Gramm
11429882 25 g 25 Gramm
11439882 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11449882 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12023.36
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 17814-85-6 | C23H24BrO2P | 443.32 g/mol
Phosphonium salt is a key intermediate for manufacture of some types of prostaglandins, which are subsequently used as active ingredients of both human and veterinary drugs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Phosphoniumsalz ist ein wichtiges Zwischenprodukt bei der Herstellung einiger Arten von Prostaglandinen, die anschließend als Wirkstoffe in Human- und Tierarzneimitteln verwendet werden.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Methanol und löslichem Wasser. Unlöslich in Toluol und Hexan.
Hinweise
Hygroskopisch. Trocken lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17814-85-6
Summenformel C23H24BrO2P
Molekulargewicht (g/mol) 443.32
MDL-Nummer MFCD00011906
InChI-Schlüssel MLOSJPZSZWUDSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-carboxybutyl triphenylphosphonium bromide, phosphonium, 4-carboxybutyl triphenyl-, bromide, 4-carboxybutyl triphenylphosphanium bromide, carboxybutyltriphenylphosphonium bromide, 5-triphenylphosphonio pentanoic acid bromide, 4-carboxybutyl-triphenylphosphonium bromide, triphenyl 4-carboxybutyl phosphonium bromide, 4-carboxybutyl triphenyl phosphonium bromide
PubChem CID 161236
IUPAC-Name (4-carboxybutyl)triphenylphosphanium bromide
SMILES [Br-].OC(=O)CCCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (4-Carboxybutyl)triphenylphosphonium bromide
Schmelzpunkt 205°C to 209°C
Flammpunkt 195°C (383°F)
Strukturformel HO2C(CH2)4P(C6H5)3Br
Menge 500 g
Beilstein 3586477
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol,methanol and soluble water. Insoluble in toluene and hexane.
Formelmasse 443.33
Reinheit (%) 98%