Learn More
4-Chloro-1-(4-fluorophenyl)butan-1-one, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30981038
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30981038 500 g
30977685 100 g
30977757 10 g
30970670 5 g
30973874 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30981038 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD0032500g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-1-(4-fluorophenyl)butan-1-one
CAS 3874-54-2
Summenformel C10H10ClFO
MDL-Nummer MFCD00001007
Menge 500 g
SMILES O=C(C1=CC=C(F)C=C1)CCCCl
Molekulargewicht (g/mol) 200.64
Reinheit (%) 97%