Learn More
4-Chlor-2,5-dimethoxyanilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11935311 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11935311 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11935311 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 437861000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-chloro-2, 5-dimethoxyaniline
CAS 6358-64-1
Schmelzpunkt 118°C to 120°C
Farbe Weiß bis braun
Flammpunkt 163°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C8H10ClNO2
MDL-Nummer MFCD00014893
Menge 100 g
Synonym 2,5-dimethoxy-4-chloroaniline, benzenamine, 4-chloro-2,5-dimethoxy, aniline, 4-chloro-2,5-dimethoxy, unii-t659iw8p4s, 4-chloro-2,5-dimethoxyphenylamine, pubchem4366, acmc-1b2t2, dsstox_cid_20718, dsstox_rid_79565, dsstox_gsid_40718
InChI-Schlüssel YGUFQYGSBVXPMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC(Cl)=C(OC)C=C1N
IUPAC-Name 4-chloro-2,5-dimethoxyaniline
Molekulargewicht (g/mol) 187.62
PubChem CID 22833
Formelmasse 187.62
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chloro-2,5-dimethoxyaniline
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
RUO– Nur für Forschungszwecke