Learn More
4-Chlor-2,6-Dimethylphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11450234
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11450234 50 g 50 Gramm
11440234 10 g 10 Gramm
11460234 250 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11450234 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13649.18
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1123-63-3 | C8H9ClO | 156.609 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1123-63-3
Summenformel C8H9ClO
Molekulargewicht (g/mol) 156.609
MDL-Nummer MFCD00020138
InChI-Schlüssel VWYKSJIPZHRLNO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 70747
IUPAC-Name 4-Chlor-2,6-Dimethylphenol
SMILES CC1=CC(=CC(=C1O)C)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-2,6-dimethylphenol
Schmelzpunkt 80°C to 83°C
Menge 50 g
Beilstein 1908282
Synonym 4-chloro-2,6-xylenol, phenol, 4-chloro-2,6-dimethyl, 2,6-dimethyl-4-chlorophenol, 4-chloro-2,6-dimethyl-phenol, 2,6-xylenol, 4-chloro, pubchem2657, acmc-1c4bc, phenol,4-chloro-2,6-dimethyl, 4-chloro-2,6-xylenol oh=1, 4-chloro-2,6-dimethylphenol
Formelmasse 156.61
Reinheit (%) 98%