Learn More
4-Chlor-2-fluor-5-nitrotoluol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10306394 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10306394 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10306394 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 426010050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-2-fluoro-5-nitrotoluene
CAS 18349-11-6
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 42.0°C to 45.0°C
Farbe Gelb bis Braun
Flammpunkt 113°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C7H5ClFNO2
MDL-Nummer MFCD00134231
Menge 5 g
Synonym 4-chloro-2-fluoro-5-nitrotoluene, 1-chloro-5-fluoro-4-methyl-2-nitro-benzene, toluene, 4-chloro-2-fluoro-5-nitro, benzene,1-chloro-5-fluoro-4-methyl-2-nitro, benzene, 1-chloro-5-fluoro-4-methyl-2-nitro, acmc-1c7av, 4-chloro-2-fluoro-5-nitro-toluene, buttpark 146\15-31, 2-chloro-4-floro-5-methylnitrobenzene, 2-chloro-4-fluoro-5-methylnitrobenzene
InChI-Schlüssel SJDPAVRCQNFVDM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=C(Cl)C=C1F)[N+]([O-])=O
IUPAC-Name 1-chlor-5-fluor-4-methyl-2-nitrobenzol
Molekulargewicht (g/mol) 189.57
PubChem CID 87593
Formelmasse 189.57
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalline Masse
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chloro-2-fluoro-5-nitrotoluene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und e gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.