Learn More
4-Chlor-2-Isopropyl-5-Methylphenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11404987
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11404987
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B21906.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 89-68-9 | C10H13ClO | 184.66 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 89-68-9
Summenformel C10H13ClO
Molekulargewicht (g/mol) 184.66
MDL-Nummer MFCD00002326
InChI-Schlüssel KFZXVMNBUMVKLN-UHFFFAOYSA-N
Synonym chlorothymol, 6-chlorothymol, 4-chloro-2-isopropyl-5-methylphenol, chlorthymol, 4-chlorothymol, thymol, 6-chloro, phenol, 4-chloro-5-methyl-2-1-methylethyl, caswell no. 216, 4-chloro-6-isopropyl-3-methylphenol, unii-lj25ti0cvt
PubChem CID 6982
IUPAC-Name 4-Chlor-5-methyl-2-propan-2-ylphenol
SMILES CC(C)C1=CC(Cl)=C(C)C=C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-2-isopropyl-5-methylphenol
Schmelzpunkt 59°C to 61°C
Siedepunkt 259°C to 263°C
Menge 25 g
Beilstein 2084453
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,2170
Formelmasse 184.67
Reinheit (%) 99%