Learn More
4-Chlor-2-methoxy-5-methylanilin, 85 %, Tech., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10555101 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
Packungsgröße:
5 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10555101 5 g 5 Gramm
10400052 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10555101 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 331360050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 6376-14-3
Summenformel C8H10ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 171.62
MDL-Nummer MFCD00007847
InChI-Schlüssel XBAPOWUMJRIKAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym chlorocresidine, 4-chloro-5-methyl-o-anisidine, o-anisidine, 4-chloro-5-methyl, 4-chloro-2-methoxy-5-methylphenylamine, 4-chloro-2-methoxy-5-methylanilin, 2-methoxy-5-methyl-4-chloroaniline, 4-chloro-2-methoxy-5-methyl-aniline, 4-chloro-2-methoxy-5-methyl-phenylamine, benzenamine,4-chloro-2-methoxy-5-methyl, tech.,
PubChem CID 80782
IUPAC-Name 4-chloro-2-methoxy-5-methylaniline
SMILES COC1=CC(Cl)=C(C)C=C1N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-2-methoxy-5-methylaniline
Namenshinweis tech., 85%
CAS Min. % 80.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 97.0°C to 103.0°C
Farbe Schwarz
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 85%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 171.63
Reinheit (%) 85%
Güte Technisch
Physikalische Form Kristalliner Feststoff
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke