Learn More
4-Chlor-2-Methoxyphenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11432557
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11432557
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14806.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 16766-30-6 | C7H7ClO2 | 158.58 g/mol
4-Chloro-2-methoxyphenol, is used as an intermediate in pharmaceutical research, pharmaceutical chemicals and reagents. It is also used as an application intermediate. it can be used to produce 4-Chloro-2-methoxy-6-nitrophenol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Chlor-2-methoxyphenol wird als Zwischenprodukt bei der pharmazeutischen Forschung sowie in pharmazeutischen Chemikalien und Reagenzien verwendet. Es wird auch als Zwischenprodukt bei Anwendungen eingesetzt und kann zur Herstellung von 4-Chlor-2-methoxy-6-nitrophenol verwendet werden.
Löslichkeit
Gering wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und starken Basen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16766-30-6
Summenformel C7H7ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 158.58
MDL-Nummer MFCD00070774
InChI-Schlüssel FVZQMMMRFNURSH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 28050
IUPAC-Name 4-Chlor-2-Methoxyphenol
SMILES COC1=CC(Cl)=CC=C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-2-methoxyphenol
Schmelzpunkt 16°C to 17°C
Dichte 1.304
Siedepunkt 241°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Phenol-like
Brechungsindex 1.5595
Menge 5 g
Beilstein 1940516
Synonym 4-chloroguaiacol, phenol, 4-chloro-2-methoxy, 4-chloro-2-methoxy-phenol, 2-methoxy-4-chloro-phenol, pubchem3665, acmc-209dwx, #, phenol,4-chloro-2-methoxy, 4-chloranyl-2-methoxy-phenol, fvzqmmmrfnursh-uhfffaoysa
Löslichkeitsinformationen It is slightly soluble in water.
Formelmasse 158.59
Reinheit (%) 97%