Learn More
4-Chlor-2-Methyl-6-Nitroanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11425906
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11425906 1 g 1 Gramm
11435906 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11425906 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22253.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 62790-50-5 | C7H7ClN2O2 | 186.60 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 62790-50-5
Summenformel C7H7ClN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 186.60
MDL-Nummer MFCD01320687
InChI-Schlüssel QDSCDFKGUAONPC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 182355
IUPAC-Name 4-Chlor-2-Methyl-6-Nitroanilin
SMILES CC1=CC(Cl)=CC(=C1N)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-2-methyl-6-nitroaniline
Schmelzpunkt 121°C to 123°C
Menge 1 g
Synonym 4-chloro-2-methyl-6-nitrophenylamine, acmc-1b9ic, 2-amino-5-chloro-3-nitrotoluene, 2-methyl-4-chloro-6-nitroaniline, 4-chloro-2-methyl-6-nitrobenzenamine, 2-amino-5-chloro-3-methylnitrobenzene, benzenamine,4-chloro-2-methyl-6-nitro, benzenamine, 4-chloro-2-methyl-6-nitro
Formelmasse 186.6
Reinheit (%) 98%