Learn More
4-Chloro-2-methylphenol, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10666744 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10666744 25 g Glasflasche 25 Gramm
10617124 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10666744 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 109470250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1570-64-5
Summenformel C7H7ClO
Molekulargewicht (g/mol) 142.582
MDL-Nummer MFCD00002321
InChI-Schlüssel RHPUJHQBPORFGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-o-cresol, 2-methyl-4-chlorophenol, 4-chloro-2-cresol, p-chloro-o-cresol, phenol, 4-chloro-2-methyl, o-cresol, 4-chloro, 4-chloro-2-methyl phenol, 4-chloro-2-methyl-phenol, 5-chloro-2-hydroxytoluene, unii-297v63w9ri
PubChem CID 14855
ChEBI CHEBI:1800
IUPAC-Name 4-Chlor-2-Methylphenol
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)Cl)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-2-methylphenol
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 43.0°C to 46.0°C
Siedepunkt 220.0°C to 225.0°C
Flammpunkt 103°C
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ClC6H3(CH3)OH
Menge 25 g
Formelmasse 142.58
Reinheit (%) 97%