Learn More
4-Chlor-2-Nitrobenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11485303
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11485303 100 g 100 Gramm
11475303 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11485303 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12872.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6280-88-2 | C7H4ClNO4 | 201.56 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6280-88-2
Summenformel C7H4ClNO4
Molekulargewicht (g/mol) 201.56
MDL-Nummer MFCD00007214
InChI-Schlüssel JAHIPDTWWVYVRV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-2-nitrobenzoic acid, 2-nitro-4-chlorobenzoic acid, 4-chloro-2-nitrobenzoicacid, benzoic acid, 4-chloro-2-nitro, 4-chloro-2-nitro-benzoic acid, acmc-1b6vn, ksc353a2d, 2-carboxy-5-chloronitrobenzene, benzoicacid, 4-chloro-2-nitro, 2-nitro-4-chlorobenzoic acid anion
PubChem CID 80475
IUPAC-Name 4-Chlor-2-nitrobenzoesäure
SMILES OC(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-2-nitrobenzoic acid
Schmelzpunkt 142°C to 146°C
Flammpunkt >100°C (212°F)
Geruch Geruchsneutral
Menge 100 g
Beilstein 2051370
Formelmasse 201.57
Reinheit (%) 97%