Learn More
4-Chlor-2-Nitrotoluol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11410997
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11410997 500 g 500 Gramm
11400997 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11410997 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23382.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 89-59-8 | C7H6ClNO2 | 171.58 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 89-59-8
Summenformel C7H6ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 171.58
MDL-Nummer MFCD00007215
InChI-Schlüssel SQFLFRQWPBEDHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-2-nitrotoluene, 2-nitro-4-chlorotoluene, benzene, 4-chloro-1-methyl-2-nitro, 4,2-chloronitrotoluene, p-chloro-o-nitrotoluene, toluene, 4-chloro-2-nitro, 4-chloro-1-methyl-2-nitro-benzene, ccris 3116, 4-chlor-2-nitrotoluol, pubchem18919
PubChem CID 6975
IUPAC-Name 4-Chlor-1-methyl-2-nitrobenzol
SMILES CC1=CC=C(Cl)C=C1[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-2-nitrotoluene
Schmelzpunkt 34°C to 38°C
Siedepunkt 242°C
Flammpunkt 120°C (248°F)
Menge 500 g
UN-Nummer UN3457
Formelmasse 171.58
Reinheit (%) 99%