Learn More
4-Chlor-2-(trifluormethyl)anilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11430377
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11430377 25 g 25 Gramm
11440377 100 g 100 Gramm
11450377 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11430377 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21755.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.98 €
    34.65 € / 25 Gramm
    Sparen 5.33 €
    13% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 445-03-4 | C7H5ClF3N | 195.57 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 445-03-4
Summenformel C7H5ClF3N
Molekulargewicht (g/mol) 195.57
MDL-Nummer MFCD00007841
InChI-Schlüssel CVINWVPRKDIGLL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-chlorobenzotrifluoride, 4-chloro-2-trifluoromethyl aniline, benzenamine, 4-chloro-2-trifluoromethyl, 2-amino-5-chlorobenzo trifluoride, 5-chloro-2-aminobenzotrifluoride, 2-amino-5-chloro-trifluorotoluene, 2-trifluoromethyl-4-chloro-aniline, 2-trifluoromethyl-4-chloroaniline, 4-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-toluidine, 4-chloro-2-trifluoromethyl-phenylamine
PubChem CID 67961
IUPAC-Name 4-Chlor-2-(trifluormethyl)anilin
SMILES NC1=CC=C(Cl)C=C1C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-2-(trifluoromethyl)aniline
Schmelzpunkt 8°C to 9°C
Dichte 1.386
Siedepunkt 66°C to 67°C (3 mmHg)
Flammpunkt 95°C (203°F)
Brechungsindex 1.507
Menge 25 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 2366801
Formelmasse 195.57
Reinheit (%) 97%