Learn More
4-Chlor-2-(trifluormethyl)benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11471270
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11471270 1 g 1 Gramm
11481270 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11471270 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26360.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 320-43-4
Summenformel C8H4ClF3O
Molekulargewicht (g/mol) 208.564
MDL-Nummer MFCD03092987
InChI-Schlüssel AHFINSWGYAZBOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-2-trifluoromethyl benzaldehyde, 2-trifluoromethyl-4-chlorobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-chloro-2-trifluoromethyl, pubchem2479, acmc-1ad3e, ksc496c8d, 4-chloro-2-trifluoromethyl-benzaldehyde
PubChem CID 2779017
IUPAC-Name 4-Chlor-2-(trifluormethyl)benzaldehyd
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)C(F)(F)F)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Brechungsindex 1.496
Menge 1 g
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 208.57
Reinheit (%) 97%