Learn More
4-Chlor-3,5-Dimethylphenol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11425077
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11425077 100 g 100 Gramm
11435077 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11425077 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21964.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 88-04-0 | C8H9ClO | 156.609 g/mol
It is used in hospitals and households for disinfection and sanitation. It is used in wound-cleansing applications and household antiseptics such as Dettol liquid, cream and ointments.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird in Krankenhäusern und im Haushalt zur Desinfektion und Hygiene verwendet. Es wird auch zur Wundreinigung und in Haushaltsantiseptika wie Dettol Flüssig sowie in Cremes und Salben verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Benzol, Toluol, Glycerin, Chloroform, Aceton, Isopropanol, Alkohol, Ether, Terpenen und in Alkalihydroxidlösungen. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von starken Oxidationsmitteln und starken Basen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 88-04-0
Summenformel C8H9ClO
Molekulargewicht (g/mol) 156.609
MDL-Nummer MFCD00002324
InChI-Schlüssel OSDLLIBGSJNGJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloroxylenol, dettol, 4-chloro-3,5-xylenol, pcmx, benzytol, p-chloro-m-xylenol, 2-chloro-m-xylenol, 4-chloro-m-xylenol, ottasept, desson
PubChem CID 2723
ChEBI CHEBI:34393
IUPAC-Name 4-Chlor-3,5-Dimethylphenol
SMILES CC1=CC(=CC(=C1Cl)C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-3,5-dimethylphenol
Schmelzpunkt 112°C to 116°C
Siedepunkt ∼246°C
Flammpunkt 138°C (280°F)
Geruch Geruchsneutral
Menge 100 g
Beilstein 1862539
Merck Index 14,2176
Löslichkeitsinformationen Soluble in benzene,toluene,glycerin,chloroform,acetone,isopropanol,alcohol,ether,terpenes and in solutions of alkali hydroxides. Slightly soluble in water.
Formelmasse 156.61
Reinheit (%) ≥98%