Learn More
4-Chlor-3,5 -Dimethylphenol 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10060620 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10060620
Marke: Thermo Scientific Acros 109065000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 88-04-0 | C8H9ClO | 156.61 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 88-04-0
Summenformel C8H9ClO
Molekulargewicht (g/mol) 156.61
MDL-Nummer MFCD00002324
InChI-Schlüssel OSDLLIBGSJNGJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloroxylenol, dettol, 4-chloro-3,5-xylenol, pcmx, benzytol, p-chloro-m-xylenol, 2-chloro-m-xylenol, 4-chloro-m-xylenol, ottasept, desson
PubChem CID 2723
ChEBI CHEBI:34393
IUPAC-Name 4-Chlor-3,5-Dimethylphenol
SMILES CC1=CC(=CC(=C1Cl)C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-3, 5-dimethylphenol
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 113.0°C to 116.0°C
Farbe Weiß bis Beige
Siedepunkt 246.0°C
Flammpunkt 132°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel ClC6H2(CH3)2OH
Menge 500 g
Beilstein 06, II, 463
Merck Index 15, 2182
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.3g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alkali hydroxide solutions,soluble in ethanol,ether and benzene
Formelmasse 156.61
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chloro-3,5-dimethylphenol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.