Learn More
4-Chlor-3,5-Dimethylphenoxy) Essigsäure, TRC
Artikelnummer. 30180255
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30180255 25 mg 25 Milligramm
30179734 100 mg 100 Milligramm
30179945 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30180255 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC36748525MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19545-95-0
Summenformel C10H11ClO3
Molekulargewicht (g/mol) 214.65
Synonym (4-Chloro-3,5-dimethylphenoxy)acetic Acid, [(4-chloro-3,5-xylyl)oxy]acetic Acid;2-(4-Chloro-3,5-dimethylphenoxy)acetic Acid;
IUPAC-Name 2-(4-Chloro-3,5-Dimethylphenoxy)Essigsäure
SMILES ClC1=C(C)C=C(OCC(O)=O)C=C1C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Chloro-3,5-dimethylphenoxy)acetic Acid
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H11ClO3/c1-6-3-8(14-5-9(12)13)4-7(2)10(6)11/h3-4H,5H2,1-2H3,(H,12,13)
Formelmasse 214.4