Learn More
4-Chloro-3,5-Dinitrobenzotrifluorid, TRC
Product Code. 30138239
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
250 g
Unit Size:
100 Gramm
250 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
30138239 250 g 250 Gramm
30135999 100 g 100 Gramm
30008798 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30138239 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCC367130250G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 393-75-9
Summenformel C7 H2 Cl F3 N2 O4
Molekulargewicht (g/mol) 270.55
Synonym 2-Chloro-1,3-dinitro-5-(trifluoromethyl)-benzene, 4-Chloro-α,α,α-trifluoro-3,5-dinitro-toluene, 1,3-Dinitro-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzene, 1-Chloro-2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)benzene, 2,6-Dinitro-4-(trifluoromethyl)chlorobenzene, 2-Chloro-1,3-dinitro-5-(trifluoromethyl)benzene, 3,5-Dinitro-4-chlorobenzotrifluoride, 3,5-Dinitro-4-chlorotrifluoromethylbenzene, 4-(Trifluoromethyl)-2,6-dinitrochlorobenzene, 4-Chloro-3,5-dinitro-α,α,α-trifluorotoluene, 4-Chloro-3,5-dinitrobenzotrifluoride, 4-Chloro-α,α,α-trifluoro-3,5-dinitrotoluene, Chloralin, NSC 88274
IUPAC-Name 2-Chloro-1,3-Dinitro-5-(Trifluormethyl)Benzol
SMILES [O-][N+](=O)c1cc(cc(c1Cl)[N+](=O)[O-])C(F)(F)F
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-3,5-dinitrobenzotrifluoride
Menge 250 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H2ClF3N2O4/c8-6-4(12(14)15)1-3(7(9,10)11)2-5(6)13(16)17/h1-2H
Formelmasse 269.9655