Learn More
4-Chlor-3-ethylphenol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11984681 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11984681 25 g 25 Gramm
1 options
Artikelnummer. 11984681
Marke: Thermo Scientific Acros 440720250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-chloro-3-ethylphenol
CAS 14143-32-9
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 49.4°C to 54.3°C
Farbe Farblos oder Weiß bis Gelb
Siedepunkt 70°C to 80°C (0.2 Torr)
Flammpunkt 113°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Summenformel C8H9ClO
Menge 25 g
Synonym 4-chloro-3-ethyl-phenol, phenol, 4-chloro-3-ethyl, clmep, pubchem2213, 4chloro-3-ethylphenol, 3-ethyl-4-chlorophenol, acmc-1c2gm, diisopropylidenemannofuranose, ksc183m9d, 4-chloro-3-ethylphenol
InChI-Schlüssel DVKVZPIRWWREJC-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC1=C(C=CC(=C1)O)Cl
IUPAC-Name 4-Chlor-3-ethylphenol
Molekulargewicht (g/mol) 156.61
PubChem CID 84223
Formelmasse 156.61
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver oder schwach schmelzender Feststoff
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chloro-3-ethylphenol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.