Learn More
4-Chlor-3-fluorbenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11364078
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11364078 5 g 5 Gramm
11354078 1 g 1 Gramm
11344078 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. View return policy
Product Code. 11364078 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 041365.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5527-95-7 | C7H4ClFO | 158.556 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5527-95-7
Summenformel C7H4ClFO
Molekulargewicht (g/mol) 158.556
MDL-Nummer MFCD00143288
InChI-Schlüssel AZMDWRPTDCIFRD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-4-chlorobenzaldehyde, 4-chloro-3-fluorobenz-aldehyde, 4-chloro-3-fluoro-benzaldehyde, benzaldehyde, 4-chloro-3-fluoro, pubchem1412, acmc-1amt7, ksc494a8n, 4-chloro-3-fluoro benzaldehyde, azmdwrptdcifrd-uhfffaoysa
PubChem CID 2724985
IUPAC-Name 4-Chlor-3-fluorbenzaldehyd
SMILES C1=CC(=C(C=C1C=O)F)Cl
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-3-fluorobenzaldehyde
Schmelzpunkt 46°C to 48°C
Farbe Weiß
Flammpunkt 96°C (206°F)
Menge 5 g
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 158.56
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest