Learn More
4-Chlor-3-fluorphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7023010
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11458666 1 g 1 Gramm
11468666 5 g 5 Gramm
11478666 25 g -
3 options
Artikelnummer. 11458666
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16029.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 348-60-7
Summenformel C6H4ClFO
Molekulargewicht (g/mol) 146.55
MDL-Nummer MFCD00042583
InChI-Schlüssel XLHYAEBESNFTCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-4-chlorophenol, 4-chloro-3-fluoro-phenol, phenol, 4-chloro-3-fluoro, pubchem1493, acmc-1ctvv, 3-fluoro-4-chloro phenol, 3-fluoro-4-chloro-phenol, 3-fluoro-4-chlorophenol;, 4-chlor-3-fluor-phenol;, 4-chloro-3-fluorophenol;
PubChem CID 2724523
IUPAC-Name 4-Chlor-3-fluorphenol
SMILES OC1=CC=C(Cl)C(F)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-3-fluorophenol
Schmelzpunkt 50°C to 54°C
Siedepunkt 84°C (44 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Phenol-like
Menge 1 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 3236440
Formelmasse 146.55
Reinheit (%) 98%