Learn More
4-Chlor-3-Fluorphenylessigsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11436060
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11436060 5 g 5 Gramm
11426060 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11436060 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26592.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 883500-51-4
Summenformel C8H6ClFO2
Molekulargewicht (g/mol) 188.582
MDL-Nummer MFCD04115861
InChI-Schlüssel QIYNMJFDEWFEKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-3-fluorophenylacetic acid, 2-4-chloro-3-fluorophenyl acetic acid, 4-chloro-3-fluorophenylaceticacid, 4-chloro-3-fluorophenyl acetic acid, pubchem4301, acmc-209qsi, 2-4-chloro-3-fluoro-phenyl acetic acid, 4-chloro-3-fluorphenylaceticacid, 4-chloro-3-fluoro-phenyl-acetic acid
PubChem CID 3814954
IUPAC-Name 2-(4-Chlor-3-Fluorphenyl)essigsäure
SMILES C1=CC(=C(C=C1CC(=O)O)F)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-3-fluorophenylacetic acid
Schmelzpunkt 88°C to 91°C
Menge 5 g
Formelmasse 188.59
Reinheit (%) 97%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.