Learn More
4-Chlor-3-iodbenzoesäure, 97 %
Artikelnummer. 15406337
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15406337 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15406337 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33513.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 42860-04-8
Summenformel C7H4ClIO2
Molekulargewicht (g/mol) 282.46
MDL-Nummer MFCD00079732
InChI-Schlüssel SDRURVZKYHGDAP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2757616
IUPAC-Name 4-Chlor-3-iodbenzoesäure
SMILES OC(=O)C1=CC(I)=C(Cl)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-3-iodobenzoic acid
Schmelzpunkt 214°C to 216°C
Menge 5 g
Synonym 3-iodo-4-chlorobenzoic acid, 4-chloro-3-iodo-benzoic acid, benzoic acid, 4-chloro-3-iodo, pubchem12500, 4-chloro-3-iodo benzoicacid, benzoic acid,4-chloro-3-iodo, zerenex e/9071913, buttpark 100\01-50
Formelmasse 282.46
Reinheit (%) 97%