Learn More
4-Chlor-3-iodbenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15219816 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15219816 5 g 5 Gramm
15209816 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15219816 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 452710050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 42860-04-8
Summenformel C7H4ClIO2
Molekulargewicht (g/mol) 282.46
MDL-Nummer MFCD00079732
InChI-Schlüssel SDRURVZKYHGDAP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-iodo-4-chlorobenzoic acid, 4-chloro-3-iodo-benzoic acid, benzoic acid, 4-chloro-3-iodo, pubchem12500, 4-chloro-3-iodo benzoicacid, benzoic acid,4-chloro-3-iodo, zerenex e/9071913, buttpark 100\01-50
PubChem CID 2757616
IUPAC-Name 4-Chlor-3-iodbenzoesäure
SMILES OC(=O)C1=CC(I)=C(Cl)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-3-iodobenzoic acid
Schmelzpunkt 218.0°C to 219.5°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Menge 5 g
Formelmasse 282.47
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chloro-3-iodobenzoic acid, 97%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO– Nur für Forschungszwecke