Learn More
4-Chlor-3-Iodphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11491070
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11491070 1 g 1 Gramm
11401080 10 g 10 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11491070
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B25547.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 202982-72-7 | C6H4ClIO | 254.451 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 202982-72-7
Summenformel C6H4ClIO
Molekulargewicht (g/mol) 254.451
MDL-Nummer MFCD00070769
InChI-Schlüssel UPIATGHEVZKVRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 4-chloro-3-iodo, acmc-20adn2, 4-chloro-3-iodo-phenol, phenol,4-chloro-3-iodo, 4-chloro-3-iodophenol
PubChem CID 22928729
IUPAC-Name 4-Chlor-3-Iodphenol
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)I)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-3-iodophenol
Schmelzpunkt 75°C to 77°C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 254.45
Reinheit (%) 98%
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.