Få mere at vide
4-Chlor-3-Iodphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7028307
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Menge:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
1 Gramm
10 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11491070 1 g 1 Gramm
11401080 10 g 10 Gramm
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11491070
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B25547.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 202982-72-7 | C6H4ClIO | 254.451 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 202982-72-7
Summenformel C6H4ClIO
Molekulargewicht (g/mol) 254.451
MDL-Nummer MFCD00070769
InChI-Schlüssel UPIATGHEVZKVRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 4-chloro-3-iodo, acmc-20adn2, 4-chloro-3-iodo-phenol, phenol,4-chloro-3-iodo, 4-chloro-3-iodophenol
PubChem CID 22928729
IUPAC-Name 4-Chlor-3-Iodphenol
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)I)Cl
Tekniske data
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-3-iodophenol
Schmelzpunkt 75°C to 77°C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 254.45
Reinheit (%) 98%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.