Learn More
4-Chlor-3-Methylanilin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10381213 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10381213 25 g Glasflasche 25 Gramm
10085932 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10381213 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 383680250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7149-75-9 | C7H8ClN | 141.6 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7149-75-9
Summenformel C7H8ClN
Molekulargewicht (g/mol) 141.6
MDL-Nummer MFCD00066332
InChI-Schlüssel HIHCTGNZNHSZPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-2-chlorotoluene, benzenamine, 4-chloro-3-methyl, m-toluidine, 4-chloro, 3-methyl-4-chloroaniline, 4-chloro-m-toluidine, unii-6q2w6l7bwz, 6q2w6l7bwz, 4-chloro-3-methylphenylamine, 4-chloro-3-methyl-phenylamine, 4-chloro-3-methylphenyl amine
PubChem CID 23536
IUPAC-Name 4-Chlor-3-Methylanilin
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)N)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-3-methylaniline
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 83.0°C to 84.0°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel NH2C6H3(CH3)Cl
Menge 25 g
Formelmasse 141.6
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chloro-3-methylaniline
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.