Learn More
4-Chlor-3-methylbenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11348215
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11348215 50 g 50 Gramm
11328215 2 g 2 Gramm
11338215 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11348215 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L08533.18
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7697-29-2 | C8H7ClO2 | 170.59 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7697-29-2
Summenformel C8H7ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 170.59
MDL-Nummer MFCD00045853
InChI-Schlüssel MRUKIIWRMSYKML-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-m-toluic acid, 4-chloro-3-methyl-benzoic acid, 4-chloro-3-methyl benzoic acid, benzoic acid, 4-chloro-3-methyl, m-toluic acid, 4-chloro, pubchem3666, 5-carboxy-2-chlorotoluene, acmc-1bg77, ksc497q5r, 4-chloranyl-3-methyl-benzoic acid
PubChem CID 282989
IUPAC-Name 4-Chlor-3-methylbenzoesäure
SMILES CC1=CC(=CC=C1Cl)C(O)=O
Spécification
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-3-methylbenzoic acid
Schmelzpunkt 212°C to 216°C
Menge 50 g
Beilstein 1936535
Formelmasse 170.6
Reinheit (%) 98%
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.