Learn More
4-Chlor-3-(Methylcarbamoyl)benzenboronsäure, 98 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Chloro-3-(methylcarbamoyl)benzeneboronic acid |
| Schmelzpunkt | 294°C to 298°C |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 213.43 |
| Reinheit (%) | 98% |