Learn More
4-Chlor-3-methylphenol, 99+%
Artikelnummer. 10162420 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10162420 500 g 500 Gramm
10448250 5 g 5 Gramm
10590001 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10162420 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 109485000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 59-50-7 | C₇H₇ClO | 142,58 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 59-50-7
Summenformel C7H7ClO
Molekulargewicht (g/mol) 142.58
MDL-Nummer MFCD00002323
InChI-Schlüssel CFKMVGJGLGKFKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym chlorocresol, 4-chloro-m-cresol, baktol, parol, p-chloro-m-cresol, ottafact, phenol, 4-chloro-3-methyl, 4-chloro-3-cresol, candaseptic, baktolan
PubChem CID 1732
ChEBI CHEBI:34395
IUPAC-Name 4-Chlor-3-Methylphenol
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-3-methylphenol
Namenshinweis 99+%
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 63.0°C to 65.0°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 242°C
Flammpunkt 118°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel ClC6H3(CH3)OH
Menge 500 g
Beilstein 06, 381
Merck Index 15, 2133
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 4g/L (20 c). Other solubilities: soluble in alkalies,soluble in most common organic solvents
Formelmasse 142.58
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Tabletten
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chloro-3-methylphenol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO– Nur für Forschungszwecke