Learn More
4-Chlor-3-Nitrobenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10519830 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10519830 25 g Glasflasche 25 Gramm
10530522 5 g Glasflasche 5 Gramm
10351574 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10519830 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 109600250
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 16588-34-4 | C7H4ClNO3 | 185.56 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16588-34-4
Summenformel C7H4ClNO3
Molekulargewicht (g/mol) 185.56
MDL-Nummer MFCD00007078
InChI-Schlüssel HETBKLHJEWXWBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitro-4-chlorobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-chloro-3-nitro, chembl51664, 4-chloro-3-nitro-benzaldehyde, pubchem14274, acmc-1c7bn, 3nitro-4-chlorobenzaldehyde, asischem r36965, dsstox_cid_24846, dsstox_rid_80526
PubChem CID 85505
IUPAC-Name 4-Chlor-3-Nitrobenzaldehyd
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC(C=O)=CC=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-chloro-3-nitrobenzaldehyde
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 61°C to 63°C
Farbe Grün bis Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ClC6H3(NO2)CHO
Menge 25 g
Beilstein 07, 262
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 4g/L (98 c)
Formelmasse 185.57
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chloro-3-nitrobenzaldehyde
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.