Learn More
4-Chlor-3-nitrobenzotrifluorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11410393
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11410393 500 g 500 Gramm
11400393 100 g -
11420393 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11410393 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11488.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 121-17-5 | C7H3ClF3NO2 | 225.55 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 121-17-5
Summenformel C7H3ClF3NO2
Molekulargewicht (g/mol) 225.55
MDL-Nummer MFCD00007084
InChI-Schlüssel TZGFQIXRVUHDLE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-3-nitrobenzotrifluoride, 1-chloro-2-nitro-4-trifluoromethyl benzene, 3-nitro-4-chlorobenzotrifluoride, 2-chloro-5-trifluoromethyl nitrobenzene, benzene, 1-chloro-2-nitro-4-trifluoromethyl, cmnt, 2-nitro-4-trifluoromethylchlorobenzene, 3-nitro-4-chlorotrifluoromethylbenzene, 4-chloro-3-nitro-a,a,a-trifluorotoluene, 4-chloro-3-nitrobenzylidyne fluoride
PubChem CID 8462
IUPAC-Name 1-Chlor-2-Nitro-4-(Trifluoromethyl)-Benzol
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC(=CC=C1Cl)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-3-nitrobenzotrifluoride
Schmelzpunkt -3°C
Dichte 1.535
Siedepunkt 221°C to 223°C
Flammpunkt 101°C (213°F)
Brechungsindex 1.49
Menge 500 g
UN-Nummer UN2307
Beilstein 523986
Formelmasse 225.55
Reinheit (%) 98%