Learn More
4-Chlor-3-Nitrobenzotrifluorid, TRC
Artikelnummer. 30180188
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30180188 25 g 25 Gramm
30179774 5 g 5 Gramm
30180167 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30180188 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC38059025G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 121-17-5
Summenformel C7 H3 Cl F3 N O2
Molekulargewicht (g/mol) 225.55
Synonym 4-Chloro-3-nitrobenzotrifluoride, 4-Chloro-α,α,α-trifluoro-3-nitro-toluene, (3-Nitro-4-chlorophenyl)trifluoromethane;
IUPAC-Name 1-Chlor-2-Nitro-4-(Trifluoromethyl)-Benzol
SMILES [O-][N+](=O)c1cc(ccc1Cl)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-2-nitrobenzotrifluoride
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H3ClF3NO2/c8-5-2-1-4(7(9,10)11)3-6(5)12(13)14/h1-3H
Formelmasse 224.9804