Learn More
4-Chlor-3-Nitrophenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7045275
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11388225 5 g 5 Gramm
11398225 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11388225
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L10108.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 610-78-6 | C6H4ClNO3 | 173.552 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 610-78-6
Summenformel C6H4ClNO3
Molekulargewicht (g/mol) 173.552
MDL-Nummer MFCD00043546
InChI-Schlüssel JUIKCULGDIZNDI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 69127
IUPAC-Name 4-Chlor-3-nitrophenol
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)[N+](=O)[O-])Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-3-nitrophenol
Schmelzpunkt 124°C to 129°C
Geruch Characteristic
Menge 5 g
Beilstein 2094546
Synonym phenol, 4-chloro-3-nitro, 4-chloro-3-nitro-phenol, 4chloro-3-nitrophenol, pubchem10459, 4-chlor-3-nitro-phenol, 3-nitro-4-chloro phenol, acmc-1azj5, phenol,4-chloro-3-nitro, 4-chloranyl-3-nitro-phenol, 2-chloro-5-hydroxy nitrobenzene
Formelmasse 173.56
Reinheit (%) 99%