Learn More
4-Chlor-3-nitrotoluol, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490203
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11490203 500 g 500 Gramm
11480203 100 g 100 Gramm
11400213 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11490203 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11383.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 89-60-1 | C7H6ClNO2 | 171.58 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 89-60-1
Summenformel C7H6ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 171.58
MDL-Nummer MFCD00007085
InChI-Schlüssel NWESJZZPAJGHRZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-3-nitrotoluene, 3-nitro-4-chlorotoluene, benzene, 1-chloro-4-methyl-2-nitro, 2-chloro-5-methylnitrobenzene, 1-chloro-4-methyl-2-nitro-benzene, toluene, 4-chloro-3-nitro, 3-nitro-4-chlorotoluol, pubchem19752, 4,3-chloronitrotoluene, 4-chloro-3-nitro-toluene
PubChem CID 6976
IUPAC-Name 1-Chlor-4-methyl-2-nitrobenzol
SMILES CC1=CC=C(Cl)C(=C1)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-3-nitrotoluene
Schmelzpunkt ∼7°C
Dichte 1.295
Siedepunkt 260°C to 262°C
Flammpunkt 129°C (264°F)
Brechungsindex 1.558
Menge 500 g
UN-Nummer UN2433
Beilstein 511055
Formelmasse 171.58
Reinheit (%) ≥97%