Learn More
4-Chlor-3-Sulfamoylbenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11461037
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11461037 50 g 50 Gramm
11471037 250 g 250 Gramm
11451037 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11461037 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24057.18
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 1205-30-7 | C7H6ClNO4S | 235.638 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1205-30-7
Summenformel C7H6ClNO4S
Molekulargewicht (g/mol) 235.638
MDL-Nummer MFCD00012375
InChI-Schlüssel FHQAWINGVCDTTG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-5-sulphamoylbenzoic acid, 3-aminosulfonyl-4-chlorobenzoic acid, csba, sulfamido-3-chlorobenzoic acid, benzoic acid, 3-aminosulfonyl-4-chloro, 3-sulfamoyl-4-chlorobenzoic acid, benzoic acid, 4-chloro-3-sulfamoyl, 4-chloro-3-sulfamoyl-benzoic acid, 4-chloro-5-sulfamoylbenzoic acid, 4-chloro-3-sulphamoylbenzoic acid
PubChem CID 14568
IUPAC-Name 4-Chlor-3-sulfamoylbenzoesäure
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)S(=O)(=O)N)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-3-sulfamoylbenzoic acid
Schmelzpunkt 255°C to 260°C
Menge 50 g
Formelmasse 235.65
Reinheit (%) 98%