Learn More
4-Chlor-3-(trifluormethyl)benzolboronsäure, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11374546
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Artikelnummer. 11374546
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L20105.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 176976-42-4 | C7H5BClF3O2 | 224.37 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 176976-42-4
Summenformel C7H5BClF3O2
Molekulargewicht (g/mol) 224.37
MDL-Nummer MFCD03094999
InChI-Schlüssel XHKNQBNGLMOTDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-3-trifluoromethyl phenylboronic acid, 4-chloro-3-trifluoromethyl benzeneboronic acid, 4-chloro-3-trifluoromethylphenylboronic acid, 4-chloro-3-trifluoromethyl phenyl boronic acid, 4-chloro-3-trifluoromethyl phenylboronicacid, 4-chloro-3-trifluoromethylphenyl boronic acid, boronic acid, 4-chloro-3-trifluoromethyl phenyl, pubchem1796, acmc-1cg57
PubChem CID 2782671
IUPAC-Name [4-chlor-3-(trifluormethyl)phenyl]boronsäure
SMILES B(C1=CC(=C(C=C1)Cl)C(F)(F)F)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Menge 5 g
Formelmasse 224.38
Reinheit (%) 96%