Learn More
4-Chlor-3-(trifluormethyl)benzensulfonylchlorid, 97 %, Acros Organics
Artikelnummer. 15269646 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15269646 5 g 5 Gramm
15259646 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15269646 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 450310050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 32333-53-2
Summenformel C7H3Cl2F3O2S
Molekulargewicht (g/mol) 279.06
InChI-Schlüssel SSULGNXFUGLULI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-3-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 4-chloro-3-trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-chloro-3-trifluoromethyl-benzenesulfonyl chloride, 4-chloro-3-trifluoromethyl benzenesulfonylchloride, 4-chloro-3-trifluoromethyl benzenesulphonyl chloride, 4-chloro-5-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-chloro-3-trifluoromethyl, ksc222e0j, 4-chloro-3-trifluoromethylbenzenesulfonylchloride, 4-chloro-3-trifluoromethyl benzenesulfonyl chlori
PubChem CID 2780719
IUPAC-Name 4-Chlor-3-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid
SMILES C1=CC(=C(C=C1S(=O)(=O)Cl)C(F)(F)F)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
Schmelzpunkt 28.0°C to 30.0°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Menge 5 g
Formelmasse 279.06
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride, 97%
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.