Learn More
4-Chlor-3-(pentafluorthio)Benzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11420058
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11420058
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B23656.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Es wird bei der Synthese von Pyrrolo[2,3-d]Pyrimidinderivaten und ihrer antiproliferativen Aktivität gegen Melanomzelllinien verwendet.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser bei 25 °C 0.039 g/l.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1737-36-6
Summenformel C8H3ClF3O2
Molekulargewicht (g/mol) 223.56
MDL-Nummer MFCD01631468
InChI-Schlüssel PPHHAZOVVZBSCM-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-chloro-3-trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid, 4-chloro-3-trifluoromethyl, 5-carboxy-2-chlorobenzotrifluoride, 4-chloro-3-trifluoromethyl-benzoic acid, 3-trifluoromethyl-4-chlorobenzoic acid, pubchem4588, intermediates-zcf02292, ksc496a8t, 4-chloro-3-trifluoromethyl
PubChem CID 2773857
IUPAC-Name 4-Chlor-3-(trifluormethyl)benzoesäure
SMILES [O-]C(=O)C1=CC=C(Cl)C(=C1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Schmelzpunkt 163°C to 165°C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water at 25°C 0.039g/L.
Formelmasse 224.57
Reinheit (%) ≥97%