Learn More
4-Chlor-3-(trifluormethyl)benzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11450641
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11450641 5 g -
11440641 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11450641 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20119.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1735-54-2
Summenformel C8H3ClF3N
Molekulargewicht (g/mol) 205.564
MDL-Nummer MFCD00190117
InChI-Schlüssel VBPYHJRQZZCFCW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-3-trifluoromethyl benzonitrile, 2-chloro-5-cyanobenzotrifluoride, 3-trifluoromethyl-4-chlorobenzonitrile, benzonitrile, 4-chloro-3-trifluoromethyl, 4-chloro-3-trifluoromethyl benzenecarbonitrile, pubchem8192, ksc494o5b, 4-chloro-3-trifluoromethyl-benzonitrile
PubChem CID 2736474
IUPAC-Name 4-Chlor-3-(trifluormethyl)benzonitril
SMILES C1=CC(=C(C=C1C#N)C(F)(F)F)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Schmelzpunkt 64°C to 68°C
Siedepunkt 100°C to 105°C (11 mmHg)
Geruch Characteristic
Menge 5 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 2103768
Formelmasse 205.57
Reinheit (%) 97%