Learn More
4-Chlor-3-(Trifluormethyl)-DL-Phenylalanin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15438785
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15438785 250 mg 250 Milligramm
15417037 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15438785 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H34114.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 63687-03-6
Summenformel C10H9ClF3NO2
Molekulargewicht (g/mol) 267.63
MDL-Nummer MFCD09914853
InChI-Schlüssel LHPSDJVDEMVFGM-UHFFFAOYNA-N
Synonym phenylalanine, 4-chloro-3-trifluoromethyl, 4-chloro-3-trifluoromethyl-l-phenylalanine, l-phenylalanine, 4-chloro-3-trifluoromethyl
PubChem CID 67958529
IUPAC-Name (2S)-2-amino-3-[4-chlor-3-(trifluoromethyl)phenyl]propansäure
SMILES NC(CC1=CC(=C(Cl)C=C1)C(F)(F)F)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Menge 250 mg
Formelmasse 267.64
Reinheit (%) 97%