Learn More
4-Chlor-3-(trifluormethyl)phenol, 97 %
Artikelnummer. 11438977
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11438977 25 g 25 Gramm
11418977 1 g -
11428977 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11438977 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20580.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6294-93-5
Summenformel C7H4ClF3O
Molekulargewicht (g/mol) 196.55
MDL-Nummer MFCD00042525
InChI-Schlüssel ZLFPIEUWXNRPNM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-3-trifluoromethyl phenol, 2-chloro-5-hydroxybenzotrifluoride, phenol, 4-chloro-3-trifluoromethyl, 4-chloro-3-trifluoromethyl-phenol, phenol, p-chloro-m-trifluoromethyl, p-chloro-m-trifluoromethylphenol, 2-chloro-5-hydroxybezotrifluoride, pubchem2863
PubChem CID 80520
IUPAC-Name 4-Chlor-3-(trifluormethyl)phenol
SMILES OC1=CC=C(Cl)C(=C1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenol
Schmelzpunkt 42°C to 46°C
Siedepunkt 120°C to 122°C (27 mmHg)
Geruch Phenol-like
Menge 25 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 2261083
Formelmasse 196.56
Reinheit (%) 97%