Learn More
4-Chlor-3-(Trifluormethyl)phenyl isothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11338565
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11338565 5 g 5 Gramm
11328565 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11338565 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L12016.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 327-78-6 | C8H3ClF3NO | 221.563 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 327-78-6
Summenformel C8H3ClF3NO
Molekulargewicht (g/mol) 221.563
MDL-Nummer MFCD00013874
InChI-Schlüssel NBJZEUQTGLSUOB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-3-trifluoromethyl phenyl isocyanate, 1-chloro-4-isocyanato-2-trifluoromethyl benzene, 4-chloro-3-trifluoromethyl phenylisocyanate, benzene, 1-chloro-4-isocyanato-2-trifluoromethyl, 4-chloro-3-trifluoromethylphenyl isocyanate, 4-chloro-3-trifluoromethoxy phenyl isocyanate, 1-chloro-4-isocyanato-2-trifluoromethyl-benzene, 4-chloro-3-trifluoromethyl benzenisocyanate, 3-trifluoromethyl-4-chloro-phenyl isocyanate, pubchem5027
PubChem CID 2733265
IUPAC-Name 1-Chlor-4-isocyanato-2-(trifluormethyl)benzol
SMILES C1=CC(=C(C=C1N=C=O)C(F)(F)F)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
Schmelzpunkt 34°C to 36°C
Siedepunkt 86°C to 90°C (14 mmHg)
Flammpunkt 99°C (210°F)
Geruch Pungent
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 522032
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 221.57
Reinheit (%) 97%